Learn More
Acide succinique, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Point de fusion | 185°C |
Couleur | Blanc |
pH | 2.7 |
Point d’ébullition | 235°C |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 118.09g/mol |
Forme physique | Solide en poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acide succinique