Learn More
Acide succinique, ACS, 99,0 %min, Thermo Scientific Chemicals
63.34€ - 153.77€
Identifiants chimiques
CAS | 110-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.09 |
Numéro MDL | MFCD00002789 |
Clé InChI | KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid |
CID PubChem | 1110 |
ChEBI | CHEBI:15741 |
Nom IUPAC | Acide butanedioïque |
SMILES | OC(=O)CCC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033272.36 |
500 g |
63.34€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033272.A3 |
2kg |
153.77€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide succinique agit comme agent de lessivage dans l’extraction du lithium, du cobalt à partir de batteries Li-ion utilisées et du magnésium à partir du minerai de magnésite. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de nouveaux polyesters élastiques, d’acide fumarique, d’anhydride succinique et de résines alkydes. Il joue un rôle important en tant que régulateur de l’acidité dans l’industrie alimentaire et des boissons, en tant qu’excipient dans les produits pharmaceutiques et agit en tant qu’agent de co-cristallisation dans la synthèse organique. Son ester diéthylique viz dérivé est utilisé comme substrat dans la condensation de Stobbe.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-15-6 | |
118.09 | |
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N | |
1110 | |
Acide butanedioïque |
C4H6O4 | |
MFCD00002789 | |
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid | |
CHEBI:15741 | |
OC(=O)CCC(O)=O |
Spécification
Succinic acid | |
186°C à 188°C | |
C4H6O4 | |
1754069 | |
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid | |
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide butanedioïque | |
1110 | |
118.09 | |
ACS | |
206°C (402°F) |
110-15-6 | |
235°C | |
MFCD00002789 | |
14,8869 | |
Soluble in water (increasing with temperature); Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol; Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether. | |
OC(=O)CCC(O)=O | |
118.09 | |
CHEBI:15741 | |
≤99.0% | |
1,56 g/ml | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 203-740-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WM4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante