Learn More
Acide succinique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11400003
Acide succinique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400003
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 000g
2500g
500 g
Code produit. 11400003
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12084.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide succinique agit comme agent de lessivage dans l’extraction du lithium, du cobalt à partir de batteries Li-ion utilisées et du magnésium à partir du minerai de magnésite. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de nouveaux polyesters élastiques, d’acide fumarique, d’anhydride succinique et de résines alkydes. Il joue un rôle important en tant que régulateur de l’acidité dans l’industrie alimentaire et des boissons, en tant qu’excipient dans les produits pharmaceutiques et agit en tant qu’agent de cocristallisation dans la synthèse organique. Son ester diéthylique viz dérivé est utilisé comme substrat dans la condensation de Stobbe.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide succinique agit comme agent de lessivage dans l’extraction du lithium, du cobalt à partir de batteries Li-ion utilisées et du magnésium à partir du minerai de magnésite. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de nouveaux polyesters élastiques, d’acide fumarique, d’anhydride succinique et de résines alkydes. Il joue un rôle important en tant que régulateur de l’acidité dans l’industrie alimentaire et des boissons, en tant qu’excipient dans les produits pharmaceutiques et agit en tant qu’agent de cocristallisation dans la synthèse organique. Son ester diéthylique viz dérivé est utilisé comme substrat dans la condensation de Stobbe.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone et le méthanol. Insoluble dans le toluène, le benzène, le disulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone et l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-15-6
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nom IUPAC Acide butanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
Point de fusion 186°C à 188°C
Point d’ébullition 235°C
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol. Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1,56
Quantité 500 g
Point d’éclair 206°C (402°F)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251780 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2024 Catalog NumberA12084.0C,A12084.36,A12084.0E
Numéro de lot10249621 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2024 Catalog NumberA12084.0C,A12084.36,A12084.0E
Numéro de lot10211054 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2024 Catalog NumberA12084.0C,A12084.36,A12084.0E
Numéro de lot10248797 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2023 Catalog NumberA12084.0C,A12084.36,A12084.0E
Numéro de lot10244498 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Catalog NumberA12084.0C,A12084.36,A12084.0E
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butanedioic acid
Nom du produit
Acide succinique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado