Learn More
Anhydride succinique 99 %, composésThermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144243
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1kg
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-15-6
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CID PubChem 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nom IUPAC Acide butanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 185,0°C à 190,0°C
Point d’ébullition 235,0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH2CH2CO2H
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 1kg
Point d’éclair 206°C
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinic acid