Learn More
Anhydride succinique 99 %, composésThermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1kg
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Succinic acid |
Note relative au nom | 99% |
Point de fusion | 185,0°C à 190,0°C |
Point d’ébullition | 235,0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | HO2CCH2CH2CO2H |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 80 g/L (20°C). Autres solubilités : 1 kg/L d’eau bouillante, 1 g/18,5 ml d’alcool - 1 g/6,3 ml de méthanol, 1 g/36 ml d’acétone - 1 g/20 ml de glycérol, pratiquement insoluble dans l’éther de pétrole, le benzène, le disulfure de carbone et le tétrachlorure de carbone |
Poids de la formule | 118.09 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 250g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Succinic acid