Learn More
Substance P, Thermo Scientific Chemicals
For cellular and molecular biology applications
158.00€ - 586.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63489.MB |
25 mg |
586.00€
25mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15485709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63489.#0 |
5 mg |
158.00€
5mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Substance P is used as a neurokinin NK-1 receptor agonist, neurokinin undecapeptide neurotransmitter and neuromodulator, also used in cancer cell proliferation and that inhibition of this component can induce apoptosis in cancer cells and decrease the steady state of Her2.