missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Substance P

Code produit. 16429398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16429398

Marque: MedChemExpress HYP0201

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Substance P (Neurokinin P) is a neuropeptide, acting as a neurotransmitter and as a neuromodulator in the CNS. The endogenous receptor for substance P is neurokinin 1 receptor (NK1-receptor, NK1R).

Spécification

Pureté 98.34%
CAS 33507-63-0
Contenu et stockage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Poids moléculaire 1347.63 g/mol
Type de produit Natural Products
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité DMSO : 25 mg/mL (18.55 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (14.84 mM)
Synonyme Neurokinin P
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis