Learn More
Styrène, 99 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737422 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
2.50L
25L
Code produit. 10031380
Marque: Thermo Scientific Acros 132790100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-42-5, 98-29-3
Formule moléculaire C8H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nom IUPAC styrène
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -31.0°C
Densité 0.9060g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 146.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CH2
Indice de réfraction 1.5460 to 1.5480
Quantité 10 mL
Beilstein 05, 474
Merck Index 15, 8990
Gravité spécifique 0.906
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers
Stabilisateur 10 to 20ppm p-tert-butylcatechol
Viscosité 0.695 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 104.15
Tension de vapeur 7mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Styrene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.