Learn More
Styrène, 99,5 %, pour analyse, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
28.74€ - 40.70€
Identifiants chimiques
CAS | 100-42-5, 98-29-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.15 |
Numéro MDL | MFCD00008612,MFCD00084450 |
Clé InChI | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
CID PubChem | 7501 |
ChEBI | CHEBI:27452 |
Nom IUPAC | ethenylbenzene |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10627362
|
Thermo Scientific Acros
220532500 |
250 mL | Flacon en verre |
28.74€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10791491
|
Thermo Scientific Acros
220530010 |
1 L | Flacon en verre |
40.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-42-5, 98-29-3 | |
104.15 | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
7501 | |
ethenylbenzene |
C8H8 | |
MFCD00008612,MFCD00084450 | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
CHEBI:27452 | |
C=CC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Styrene | |
100-42-5, 98-29-3 | |
0.9060g/mL | |
31°C | |
99.4% min. (GC) | |
C6H5CH=CH2 | |
MFCD00008612,MFCD00084450 | |
15, 8990 | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
ethenylbenzene | |
104.15 | |
CHEBI:27452 | |
104.15 | |
Analyse |
p.a. | |
-31.0°C | |
145.0°C to 146.0°C | |
Authentique | |
C8H8 | |
1.5460 to 1.5480 | |
05, 474 | |
0.906 | |
Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers | |
C=CC1=CC=CC=C1 | |
10 to 20ppm p-tert-butylcatechol | |
7501 | |
0.695 mPa.s (25°C) | |
99.5% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée en cas d’inhalation.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.<br/
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Porter des gants de protection/
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-851-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WL3675000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Styrene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.