missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STXBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | STXBP1 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16890115
|
Proteintech
20562-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16880115
|
Proteintech
20562-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody is specific to STXBP1.
This gene encodes a syntaxin-binding protein. The encoded protein appears to play a role in release of neurotransmitters via regulation of syntaxin, a transmembrane attachment protein receptor. Mutations in this gene have been associated with infantile epileptic encephalopathy-4. Alternatively spliced transcript variants have been described.Spécification
STXBP1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
O08599, P61764, P61765 | |
20910, 25558, 6812 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
STXBP1 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EIEE4, MUNC18 1, N Sec1, p67, Protein unc 18 homolog 1, Protein unc 18 homolog A, RBSEC1, STXBP1, syntaxin binding protein 1, Unc 18A, UNC18, Unc18 1, UNC18A | |
STXBP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit