Learn More
Cole-Parmer™ Porte-tubes
À utiliser avec les agitateurs de plaques de microtitration SSM5 et SSL5
Marque:  Cole-Parmer™ 51900-99
Code produit. 12693335
  • 216.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les porte-tubes accessoires peuvent accueillir des microtubes à centrifuger de 0,2 ml ou 0,5 ml
  • Deux porte-tubes peuvent être utilisés à tout moment et maintenus en place par le tapis antidérapant
  • Pour une utilisation avec les agitateurs de plaques de microtitration où les échantillons nécessitent des conditions de température et/ou d’humidité contrôlées, idéales pour le placement à l’intérieur des incubateurs à CO
Spécification
Spécification
Tubes de 0,2 ml
Porte-tubes
1 de chaque
0,2 mL
Agitateurs de plaques de microtitration Stuart™ SSM5 et SSL5