Learn More
Cole-Parmer™ Plateforme perforée Stuart™ en acier inoxydable
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Choisissez parmi ces accessoires pour rendre votre appareil plus polyvalent
- Conçu pour être facilement interchangé avec les bains-marie Stuart et les bains-marie d’agitation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bain-marie à agitation Stuart BKS-370-010C (SBS40) |
| Type | Plateforme perforée |
| Matériau | Acier inoxydable |