Learn More
Cole-Parmer™ Aiguille en acier inoxydable
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
PTFE
Dimensions:
76 mm
127 mm
127 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- La position variable de l’aiguille convient à divers inserts Dri-Block™
- Aiguilles, bloc et chauffe-bloc vendus séparément
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Type | Aiguille |
| Quantité | Lot de 100 |
| Dimensions | 127 mm |