Learn More
Techne™ Plaque PCR à 96 puits à jupe Stuart™
These 96-well PCR plates are skirted to reduce plate distortion and provide stability.
Marque:  Techne™ 10125-26
Code produit. 13038523
  • 308.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 04-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fully skirted to reduce distortion and promote stability
  • Available in Black, Clear and White
Spécification
Spécification
Étalon
Transparent
96
Bas
8 x 12
Plaque PCR à 96 puits
25
25/boîte