Learn More
Cole-Parmer™ Disque rotatif Stuart™
Utilisés dans des incubateurs jusqu’à 40°C et dans des chambres froides jusqu’à 4°C. Les disques rotatifs Stuart™ assurent un mélange doux mais efficace. Idéals pour garder les échantillons biologiques en suspension, aérer les cultures et pour les applications d’agitation générales.
695.00€ - 1050.00€
Spécification
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
---|---|
Fréquence | 50 Hz |
Profondeur (métrique) | 270 mm |
Hauteur (métrique) | 240 mm |
Longueur (métrique) | 200 mm |
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Plage de durée | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vitesse de rotation | Plage de durée | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11496548
|
Cole-Parmer™
SB3 |
2 à 40 tr/min | 1 à 999 min | Numérique | N/A | ||||
11476548
|
Cole-Parmer™
07650-11 |
20 tr/min | N/A | ||||||
Description
Les agitateurs rotateurs SB assurent un mélange doux mais efficace, idéal pour garder les échantillons biologiques en suspension, aérer les cultures et pour les applications d’agitation générales.- Les agitateurs rotateurs peuvent être utilisés dans des incubateurs jusqu’à 40°C et dans des chambres froides jusqu’à 4°C.
- L’angle de rotation est entièrement réglable, avec une échelle pour mesurer et reproduire l’angle d’agitation : horizontal pour une agitation minimale à vertical pour une agitation complète autour d’un axe.
- Un plateau intégré permet de récupérer les déversements provenant des tubes rotatifs
- Une grande variété de porte-tubes sont disponibles séparément
Informations sur la commande
Unités de base uniquement ; les porte-tubes sont disponibles séparément : 11406558, 12027144, 11416558
Spécification
230 V, 50 Hz | |
270 mm | |
200 mm |
50 Hz | |
240 mm | |
À utiliser avec les porte-tubes 11416558, 11406558, 12027144 |