Learn More
Cole-Parmer™ Plaques munies de clips Stuart™ pour tambour rotatif
Optimisez les performances de votre mélangeur rotatif Stuart™
220.00€ - 233.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | À utiliser avec (équipement) | Price | Quantity & Availability | |||||
12043324
|
Cole-Parmer™
51600-92 |
Pour 10 tubes |
221.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12033324
|
Cole-Parmer™
51600-91 |
Pour 12 tubes |
233.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12063324
|
Cole-Parmer™
51600-94 |
Pour 7 tubes |
221.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12053324
|
Cole-Parmer™
51600-93 |
Pour 8 tubes |
220.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces plaques munies de clips sont compatibles avec le modèle Stuart™ STR4. L’entraînement du mélangeur rotatif STR4, vendu séparément, est utilisé en association avec une vaste gamme de tambours conçus pour accueillir des récipients de tailles et de types les plus divers.Specifications
Portoir pour tubes à essai |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction