Learn More
Cole-Parmer™ Plaque chauffante numérique (mandarine) Premium Stuart™, température ambiante à 325°C, aluminium
Code produit. 16331796
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16331796
Marque: Cole-Parmer™ 0480659
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Carré ; Taille : 6 x 6 po
  • Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
  • Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
  • L’affichage indique la température réelle de la surface
  • Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Matériau du corps Métal à revêtement en poudre tangerine
Description Tangerine
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Type de contrôleur Numérique
Dimensions 6 x 6 po
max. (métrique) Température ambiante à 325°C
Profondeur (impériale) 11,75 in
Profondeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 3 po
Longueur (impériale) 11,813 in
Largeur (impériale) 7 po
Hauteur (métrique) 9,3 cm
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (métrique) 18 cm
Puissance 700 w
Alimentation électrique 230 VCA, 50 / 60 Hz
Comprend Cordon d’alimentation avec fiche, sonde de température revêtue de PTFE
Nbre de positions 1
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante