Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur vertical Stuart™
Click to view available options
Capacité:
15 L
25 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Agitateur vertical à usage général
- Pour des volumes allant jusqu’à 15 l
- Pour les liquides aqueux ou liquides à faible viscosité
- Mandrin sans clé
- Silencieux
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 15 L |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 80 W |
| Hauteur (métrique) | 230 mm |
| Largeur (métrique) | 85 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 80 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation quotidienne en laboratoire avec des liquides aqueux et à faible viscosité tels que les huiles légères, jusqu’à 15 L |
| Comprend | Arbre creux, mandrin sans clé |
| Afficher plus |