Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur vertical Stuart™
Code produit. 11496518
Click to view available options
Capacité:
15 L
25 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11496518
Marque: Cole-Parmer™ 9996827
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Agitateur vertical à usage général pour des volumes allant jusqu’à 15 l
  • Agitateur vertical à usage général
  • Pour des volumes allant jusqu’à 15 l
  • Pour les liquides aqueux ou liquides à faible viscosité
  • Mandrin sans clé
  • Silencieux
  • Le support n'est pas inclus
Spécification
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Tension 230 V
Puissance 80 W
Diamètre (métrique) de l’arbre 3 à 8 mm
Hauteur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 85 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 80 W
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Pour une utilisation quotidienne en laboratoire avec des liquides aqueux et à faible viscosité tels que les huiles légères, jusqu’à 25 L
Comprend Arbre creux, mandrin sans clé
Couple 27 Ncm
Viscosité 20 000 mPas
Poids (métrique) 3,2 kg