Learn More
Cole-Parmer™ Loupe Stuart™
Utilisez cette loupe avec les compteurs de colonies Stuart™ SC6.
119.00€ - 133.86€
Spécification
Type de produit | Lentille, loupe |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Le compteur de colonies Stuart SCPPLUS |
Comprend | Protection antimicrobienne BioCote |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Grossissement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Grossissement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11446508
|
Cole-Parmer™
14212-60 |
1.7x |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12088183
|
Cole-Parmer™
14212-61 |
3X |
133.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Use this magnifier with Stuart™ SC6 Colony Counters.
- Loupe 1,7x pour compteur de colonies SC6
- Comptage par pression tactile
- Fonction de calcul de la moyenne
- Éclairage LED blanc lumineux à faible consommation
- Avec protection antimicrobienne BioCote™
- Confirmation sonore du comptage
- Choix de la couleur du fond (clair ou foncé)
- Connectivité à une imprimante ou un ordinateur
Spécification
Lentille, loupe | |
Le compteur de colonies Stuart SCPPLUS | |
Protection antimicrobienne BioCote | |
1 de chaque |