Learn More
Cole-Parmer™ Bloc à bain sec Stuart™
Code produit. 11920925
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Dual Control Digital
Numérique
Plage de températures (métrique):
+8 à 130°C
+8 à 200°C
50°C à 200°C
8 à 130°C
Température ambiante +8°C jusqu’à 130°C
Température ambiante +8°C jusqu’à 200°C
Nbre de blocs:
2
3
Livré complet avec un outil d’extraction pour blocs. Le bloc pour bains à sec Stuart™ offre des températures uniformes et stables et fonctionne à des températures allant jusqu’à 130°C.
Les chauffe-blocs secs Stuart™ sont conçus pour le chauffage précis des tubes à essai, des microtubes à centrifuger, des cuvettes et des plaques de microtitration.
Spécification
Type de contrôleur Dual Control Digital
Capacité Heating Blocks
Matériau Métal
Type de bouchon UK
Plage de températures (métrique) 50°C à 200°C
Type Bloc à bain sec
Nbre de blocs 2
Largeur (impériale) 12.2 in.
Largeur (métrique) 310 mm
Hauteur (impériale) 4.5 in.
Hauteur (métrique) 115 mm
Profondeur (impériale) 11 in.
Profondeur (métrique) 280 mm
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz