Learn More
Cole-Parmer™ Rouleau pour tubes numérique Stuart™
Code produit. p-6858010
Click to view available options
Comprend:
6 rouleaux
9 rouleaux
Profondeur (métrique):
255 mm
375 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11426498
Marque: Cole-Parmer™ SRT6D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Assure un mouvement doux mais hautement efficace de rotation et de basculement. Les rouleaux pour tubes numériques Stuart™ offrent une vitesse variable de 5 à 60 tr/min et une minuterie numérique intégrée réglable de 1 seconde à 90 minutes, de 1 minute à 9 heures ou en mode minutes uniquement jusqu’à 9999 minutes pour une polyvalence maximale.
Ces agitateurs à rouleaux assurent un mouvement doux mais hautement efficace de rotation et de basculement. Le modèle à six rouleaux offre un format compact à faible encombrement tandis que l’unité à neuf rouleaux possède une capacité plus importante. Ces modèles numériques avancés offrent une vitesse variable de 5 à 60 tr/min et une minuterie numérique intégrée réglable de 1 seconde à 90 minutes, de 1 minute à 9 heures ou en mode “minutes uniquement” jusqu’à 9999 minutes pour une polyvalence maximale. Recommandé pour mélanger les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum. Les unités peuvent être utilisées dans des incubateurs jusqu’à 60°C et 80 % d’humidité, ou dans des chambres froides jusqu’à 4°C. Les deux agitateurs à rouleaux ont une structure robuste et sont conçus pour un nettoyage facile grâce à leurs rouleaux en plastique et à leur bac d’égouttage permettant de récupérer les déversements accidentels. Ils peuvent accueillir des tubes, flacons Bijoux, flacons universels et bouteilles de pratiquement toutes les tailles jusqu’à 100 mm de diamètre. Un système d’empilage SRT / STACK est disponible en cas d’espace libre insuffisant sur la paillasse.
  • Action de basculement et de roulement pour une agitation complète
  • Modèles à vitesse variable numériques avec minuterie intégrée
  • Conception à six rouleaux avec encombrement réduit ou modèle à neuf rouleaux pour un débit élevé
  • Conçu pour un fonctionnement silencieux en continu ou temporisé
  • Peut être utilisé dans les chambres froides ou dans les incubateurs, 4 à 60°C, 80 % d’HR
  • Action de basculement et de roulement douce, extrêmement efficace.
  • Format petit et compact
  • Vitesse variable de 5 à 60 tr/min
  • Minuteur numérique intégré de 1 seconde à 90 minutes, 1 minute à 9 heures ou “minutes uniquement” jusqu’à 9999 minutes pour une polyvalence maximale
  • Recommandé pour mélanger les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum
  • Ils peuvent accueillir des tubes, flacons Bijoux, flacons universels et bouteilles de pratiquement toutes les tailles jusqu’à 100 mm de diamètre
  • Un système de superposition SRT / STACK est disponible en cas d’espace libre insuffisant sur la paillasse.
Spécification
Vitesse de rotation 5 à 60 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 50 W
Tension 230 V
Puissance 50 W
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 255 mm
Dimensions (L x l x H) 340 x 565 x 110 mm
Hauteur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) 340 mm
Largeur (métrique) 565 mm
Type de contrôleur Numérique
Modèle SRT6D
À utiliser avec (application) Mélange des échantillons de sang, des substances visqueuses et des suspensions liquide-solide nécessitant une aération minimum
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend 6 rouleaux
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de durée 1 s à 9 h