Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur de plaque chauffante numérique (blanc) StuartTM, température ambiante à 450°C, céramique
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le témoin lumineux de surchauffe de la surface clignote lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C
- Le panneau avant durable résiste aux déversements et aux produits chimiques
- Disponibles en différentes configurations de surface de plaque et de couleur de corps
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 230 V |
| Description | Blanc |
| Comprend | 2 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm) et cordon d’alimentation avec fiche |
| Matériau du corps | Métal à revêtement en poudre noir |
| Alimentation électrique | 230 VCA, 50/60 Hz |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Longueur (impériale) | 11,813 in |
| Dimensions | 6 x 6 in |
| Hauteur (métrique) | 9,3 cm |
| Afficher plus |