Learn More
Cole-Parmer™ Évaporateur concentrateur Stuart™
Code produit. 11416578
Click to view available options
Type:
Concentrateur d’échantillons
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11416578
Marque: Cole-Parmer™ 3661099
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produisez des conditions idéales pour une évaporation rapide et efficace. Les évaporateurs concentrateurs Stuart™ sont un moyen rapide et pratique de concentrer plusieurs échantillons à la fois dans un unique bain à sec.
  • Concentration d’échantillons rapide et efficace
  • Convient à toutes les configurations de tubes
  • Compatible uniquement avec les trois chauffe-blocs Stuart
  • Le revêtement optionnel en PTFE est disponible pour les solutions corrosives
Spécification
Type Concentrateur d’échantillons
À utiliser avec (équipement) SBH130D/3 et SBH200D/3