Learn More
Cole-Parmer™ Insert pour chauffe-blocs Stuart™
Click to view available options
Diamètre (métrique) du puits:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Profondeur (métrique) du puits:
14 mm
33 mm
47 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Pour une utilisation avec blocs chauffants Stuart
- En aluminium anodisé
- Orifice distinct pouvant accueillir un thermomètre
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Peut accueillir 4 lames de 30 mm |
| Capacité | 4 tubes de 30 mm |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| No. of Places | 4 |
| Type | Bloc |
| Profondeur (métrique) du puits | 47 mm |
| Diamètre (impériale) du puits | 1,18 po |
| Diamètre (métrique) du puits | 30 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur