Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Click to view available options
Description:
Conical Wells
Emplacement vide avec orifice pour thermomètre
Flat Bottom Wells
Peut accueillir 80 barrettes de tubes de 0,2 ml
Puits coniques
Puits à fond plat
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Capacité:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Description
- Pour une utilisation avec blocs chauffants Stuart
- En aluminium anodisé
- Orifice distinct pouvant accueillir un thermomètre
Spécification
Spécification
Description | Single Wide |
Capacité | 12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L) |
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 12 |
Type | Accessoire, bloc |
Diamètre (impériale) du puits | 0,67 po |
Diamètre (métrique) du puits | 17 mm |