Learn More
Cole-Parmer™ Insert Dri-Block en aluminium
Click to view available options
Description:
Conical Wells
Emplacement vide avec orifice pour thermomètre
Flat Bottom Wells
Peut accueillir 80 barrettes de tubes de 0,2 ml
Puits coniques
Puits à fond plat
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Capacité:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Description
- À utiliser avec les éléments chauffants Dri-Block™ Techne
- La plupart des blocs possèdent un orifice séparé pour accueillir un thermomètre, si nécessaire.
- Les éléments chauffants Dri-Block Techne peuvent accueillir des inserts de bloc dans n’importe quelle combinaison (si la taille le permet)
- En fonction de la combinaison de blocs sélectionnés, des espaceurs en plastique peuvent être utilisés pour remplir un renfoncement en demi-largeur, garantissant ainsi des performances thermiques optimales
- Un raccord étroit de tubes à échantillons assure un transfert efficace de la chaleur
- Uniformité de contrôle de la température exceptionnellement élevée
- Les blocs de demi-largeur ont les dimensions suivantes : 95 x 37 x 50 mm (P x L x H)
- Les blocs de largeur simple ont les dimensions suivantes : 95 x 75 x 50 mm (P x L x H)
- Les blocs à largeur double ont les dimensions suivantes : 95 x 150 x 61 mm (P x L x H)
- Les blocs à largeur triple ont les dimensions suivantes : 95 x 225 x 50 mm (P x L x H)
Spécification
Spécification
Description | Puits coniques |
Capacité | 20 x 13 mm dia. Tubes/Vials |
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 20 |
Type | Insert Dri-Block™ |
Comprend | Avec orifice pour thermomètre |
Dimension du tube | Dia. 13 mm |
Profondeur (impériale) du puits | 1,89 po |
Profondeur (métrique) du puits | 48 mm |
Diamètre (impériale) du puits | 0,51 po |