Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Description
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Les streptocoques sont des cocci à gram-positif, sans catalase, anaérobies facultatifs, qui se regroupent par paires ou en chaînes. Ils provoquent une grande variété de maladies cliniques telles que pharyngite, scarlatine, otite moyenne, impétigo, méningite, septicémie néonatale, pneumonie, endocardite, ostéomyélite et fasciite nécrosante.
Utilisez ce test rapide, simple et sensible pour l’identification des groupes streptococciques A, B, C, D, F et G.
- Rapide : résultats en deux minutes
- Simple : facile à réaliser
- Visuel : résultats faciles à lire
- Sensible : l’utilisation de la technologie latex rend ce test plus sensible
- Tous les réactifs sont disponibles séparément
Lancefield a démontré que la majorité des streptocoques pathogènes possèdent des antigènes glucides spécifiques qui permettent de classer les streptocoques en groupes. Ces antigènes du groupe streptococcique peuvent être extraits des cellules et leur présence est démontrée par des particules de latex préalablement enduites d’anticorps spécifiques au groupe. Ces particules de latex s’agglutinent en présence d’antigènes homologues et restent en suspension lisse en l’absence de cet antigène. Le kit pour groupage streptococcique Oxoid est un test d’agglutination au latex pour l’identification des groupes streptococciques et des réactifs sont également fournis pour les groupes A, B, C, D, F et G. L’utilisation d’une procédure d’extraction enzymatique réduit considérablement le temps nécessaire à l’extraction de l’antigène et améliore considérablement le rendement de l’antigène, partiellement pour les streptocoques du groupe D.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Coffrets de témoins | Positif |
| Description | Contrôle positif polyvalent ; 50 tests |
| Type | Contrôle positif |
| Matériau | Polyvalent |
| Groupe d’organismes | Groupes A, B, C, D, F et G |
| Quantité | 50 dosages |