Learn More
Substrat d’oxyde de titane de strontium, 5 x 5 x 1 mm, poli des deux côtés, orientation 100, Thermo Scientific™
100 Orientation
184.92€ - 573.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O3SrTi |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.48 |
Numéro MDL | MFCD00049554 |
Clé InChI | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plus |
CID PubChem | 82899 |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plus | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Spécification
Strontium Titanium Oxide Substrate | |
12060-59-2 | |
Substrat | |
MFCD00049554 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(dioxydo)titane de strontium | |
82899 |
Polished Two Sides | |
Blanc | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante