Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 5 x 5 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 110, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium Titanium Oxide Substrate |
Note relative au nom | Polished One Side |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Substrat |
Quantité | 1 Ea. |
Odeur | Odorless |