Learn More
Oxyde de strontium, 99,5 % (métaux), SrO ≈97 %, Thermo Scientific Chemicals
548.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | OSr |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.619 |
Numéro MDL | MFCD00049558 |
Clé InChI | UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 518709 |
Nom IUPAC | Oxostrontium |
SMILES | O=[Sr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088220.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Strontium oxide was used to make television picture tube glass. It finds application in glass, optic and ceramic industry. It is an active component of paint dryers. It is also used to prepare pure strontium up on heating with aluminum under vacuum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-11-0 | |
103.619 | |
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxostrontium |
OSr | |
MFCD00049558 | |
518709 | |
O=[Sr] |
Spécification
ca 3000°C | |
2430°C | |
Poudre maillée de -100 | |
OSr | |
Soluble in potassium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone and ether. | |
O=[Sr] | |
103.619 | |
103.62 | |
4.7 g/mL |
Strontium oxide | |
1314-11-0 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00049558 | |
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N | |
Oxostrontium | |
518709 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-219-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Strontium oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Strontium oxide (SrO)