Learn More
Nitrate de strontium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium nitrate |
Point de fusion | 570.0°C |
Note relative au nom | Extra Pure |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 7 (at 5% 20°C) |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | Sr(NO3)2 |
Merck Index | 15,8975 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Strontium nitrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.