Learn More
Oxyde de molybdène et de strontium, 99,9 % (excepté Ba), Ba < 0,3 % ; Thermo Scientific Chemicals
49.50€ - 724.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13470-04-7 |
---|---|
Formule moléculaire | SrMoO4 |
Numéro MDL | MFCD00049550 |
Synonyme | Strontium molybdate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040238.09 |
10 g |
49.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040238.18 |
50 g |
130.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040238.30 |
250 g |
414.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040238.A1 |
1 kg |
724.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as an optical material for a small range of special applications, for example, as an optical coating on lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13470-04-7 | |
SrMoO4 | |
MFCD00049550 | |
Strontium molybdate |
Spécification
Strontium molybdenum oxide | |
Ba < 0.3% | |
Incolore | |
99.9% (excluding Ba) | |
MFCD00049550 | |
Insoluble in water. Soluble in acid | |
4.54 |
(decomposition) | |
13470-04-7 | |
Poudre | |
SrMoO4 | |
Strontium molybdate | |
247.56 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-730-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only