Learn More
Iodure de strontium, anhydre, 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
112.00€ - 621.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10476-86-5 |
---|---|
Formule moléculaire | SrI2 |
Numéro MDL | MFCD00049557 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11305647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043374.06 |
5 g |
112.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043374.14 |
25 g |
288.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043374.22 |
100 g |
621.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium iodide is used as a scintillation gamma radiation detector. It is also used in a range of hand-held radiation detection instruments as well as in medical, industrial and environmental applications. It is used in medicine as a substitute for potassium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10476-86-5 | |
SrI2 | |
MFCD00049557 |
Spécification
Strontium iodide | |
Anhydrous | |
Blanc à jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049557 | |
Soluble in water and ethanol. | |
99.99% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
515°C | |
10476-86-5 | |
Poudre | |
SrI2 | |
14,8844 | |
341.43 | |
Odorless | |
4.550 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H290-H335-H315-H319
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P234-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P390-P501c
H290-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-972-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only