Learn More
Granulés de strontium, jusqu’à 19 mm (0,76 po), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Granulés de strontium, 99 %, Sr, numéro CAS-7440-24-6, atome, granulés, base de métaux de 19 mm 0,76 po et moins, estroncio, strontium, morceaux, morceaux, dendritique, pièces, yzs2rpe8le, strontium, élémentaire, strontium, pièces dendritiques distillées, unii-yzs2RPE8le, 100 g, (base de métaux), CHEBI:33324, blanc à jaune
54.30€ - 670.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-24-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.62 |
Numéro MDL | MFCD00134060 |
Clé InChI | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic |
CID PubChem | 5359327 |
ChEBI | CHEBI:33324 |
Nom IUPAC | strontium |
SMILES | [Sr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035789.06 |
5 g |
54.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035789.14 |
25 g |
188.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035789.22 |
100 g |
670.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnement sous argon avec une fine couche d’huile
Identifiants chimiques
7440-24-6 | |
87.62 | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
5359327 | |
strontium |
Sr | |
MFCD00134060 | |
strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic | |
CHEBI:33324 | |
[Sr] |
Spécification
Strontium granules | |
7440-24-6 | |
Sr | |
UN3208 | |
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N | |
strontium | |
5359327 | |
99% | |
Air and moisture sensitive |
Blanc à jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134060 | |
strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic | |
[Sr] | |
87.62 | |
CHEBI:33324 | |
19mm (0.76 in.) & down |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H261
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H260
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE MÉTALLIQUE, RÉACTIF DANS L’EAU, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-133-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WK7700000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnement sous argon avec une fine couche d’huile
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only