Learn More
Fluorure de strontium, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 7783-48-4
Formule moléculaire F2Sr
Poids moléculaire (g/mol) 125.62
Numéro MDL MFCD00011251
Clé InChI FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
CID PubChem 82210
Nom IUPAC difluorure de strontium
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316608
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012201.30
250 g N/A
N/A
11336608
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012201.A1
1 kg N/A
N/A
11326608
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012201.A7
5 kg N/A
N/A
Description
Description
Strontium fluoride is used as an optical material for a small range of special applications. It also used as use is as a carrier of strontium-90 radioisotope in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7783-48-4
125.62
FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
82210
[F-].[F-].[Sr++]
F2Sr
MFCD00011251
strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
difluorure de strontium
Spécification
Strontium fluoride
7783-48-4
Poudre
MFCD00011251
strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
difluorure de strontium
82210
≤99%
1.442
1473°C
Blanc
F2Sr
14,8842
Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids
[F-].[F-].[Sr++]
125.62
125.62
Odorless
4.240 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-000-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante