Learn More
Fluorure de strontium, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. p-4782163
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
0.50g
100g
25g
5g
Code produit. 11337047
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010878.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontium fluoride is used as an optical coating on lenses, and as a thermoluminescent dosimeter crystal. It also finds use as a water insoluble strontium source for use in oxygen-sensitive applications such as metal production. It serves both as a source of strontium and fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-48-4
Formule moléculaire F2Sr
Poids moléculaire (g/mol) 125.62
Numéro MDL MFCD00011251
Clé InChI FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
CID PubChem 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Fluoride
Forme physique Poudre
Quantité 0.5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%, metal basis
Nom IUPAC difluorure de strontium
Poids de la formule 125.62