Learn More
Strontium, pièces dendritiques distillées, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11338947
Strontium, pièces dendritiques distillées, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338947
5 g, Ampoule
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Ampoule
Code produit. 11338947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038624.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium
Note relative au nom Distilled dendritic pieces
CAS 7440-24-6
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Sr
Numéro MDL MFCD00134060
Numéro UN UN3208
Quantité 5 g
Synonyme strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr]
Nom IUPAC strontium
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Pourcentage de pureté 99.95%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotC08Z026 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog Number038624.06
Numéro de lotQ23H017 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog Number038624.06
Numéro de lotY15K041 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number038624.06
Numéro de lotY15K042 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number038624.06
Numéro de lotY15K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number038624.06
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Strontium, pièces dendritiques distillées, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >