Learn More
Chromate de strontium, Thermo Scientific Chemicals
79.70€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS 7789-06-2
Formule moléculaire CrO4Sr
Poids moléculaire (g/mol) 203.61
Numéro MDL MFCD00049549
Clé InChI NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
CID PubChem 24599
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)chrome de strontium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15462987
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089026.30
250 g
79.70€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15472987
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089026.A1
1 kg
237.00€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Strontium chromate is used an primer for zinc, magnesium, aluminum, and alloys used in aircraft manufacture. Used as a colorant in polyvinyl chloride resins. It is also used in aluminum flake coatings. paints, varnishes and oil colors. It is a used in water based wash primers, metal conditioners, additive to control the sulfate content of solutions in electrochemical processes. It is also used in paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7789-06-2
203.61
NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
24599
[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
CrO4Sr
MFCD00049549
strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
dioxo(dioxydo)chrome de strontium
Spécification
Strontium chromate
Poudre
MFCD00049549
Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H
[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
203.61
203.61
7789-06-2
CrO4Sr
strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
dioxo(dioxydo)chrome de strontium
24599
3.895
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317-H330-H335-H340-H350-H361
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-142-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante