Learn More
Hexahydrate de chlorure de strontium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium Chloride Hexahydrate |
Quantité | 6 x 1 kg |
Formule linéaire | SrCl2 · 6H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 266.62 |
Pourcentage de pureté | 99.0 to 102.0% |
Qualité | ACS/certifié pur |