Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 123.62€
Identifiants chimiques
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11472778
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16764.30
250 g
39.70€
250g
11462778
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16764.0B
1000 g
123.62€
1000g
Description
Description
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de strontium hexahydraté est un précurseur pour la préparation du chromate de strontium qui est utilisé comme inhibiteur de corrosion pour l‘aluminium. Il est impliqué dans la synthèse de nanoparticules photocatalytiques à noyau de sulfure de cadmium. Il est utilisé comme colorant rouge dans les pièces pyrotechniques. En outre, il est utilisé dans la fabrication du verre et la métallurgie. Dans le domaine médical, son strontium-89 isotopique radioactif est utilisé pour le traitement du cancer des os. Il agit comme un catalyseur dans la conversion des cétones et des aldéhydes aux gem-dihydroperoxydes correspondants à l‘aide de peroxyde d‘hydrogène aqueux.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l‘éthanol et l‘acétone. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
10025-70-4
266.61
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Cl2H12O6Sr
MFCD00149865
strontium(2+) hexahydrate dichloride
Spécification
Strontium chloride hexahydrate
Cl2H12O6Sr
14,8840
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
strontium(2+) hexahydrate dichloride
266.62 (158.53 Anhydrous)
1.65
1.93
10025-70-4
MFCD00149865
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia.
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
266.61
≥99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-971-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Strontium chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Strontium chloride (SrCl2), hexahydrate