Learn More
Carbonate de strontium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
66.10€ - 138.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1633-05-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CO3Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.63 |
Numéro MDL | MFCD00011250 |
Clé InChI | LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate |
CID PubChem | 15407 |
Nom IUPAC | carbonate de strontium |
SMILES | [Sr++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014343.30 |
250 g |
66.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014343.A1 |
1 kg |
138.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1633-05-2 | |
147.63 | |
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L | |
15407 | |
[Sr++].[O-]C([O-])=O |
CO3Sr | |
MFCD00011250 | |
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate | |
carbonate de strontium |
Spécification
Strontium carbonate, 99%, Ba 1% | |
1633-05-2 | |
99% | |
MFCD00011250 | |
Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water. | |
[Sr++].[O-]C([O-])=O | |
147.63 | |
147.63 |
1100°C (decomposition) | |
325 mailles, poudre typique de 1 micron | |
CO3Sr | |
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate | |
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de strontium | |
15407 | |
3.7 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-643-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only