Learn More
Bromure de strontium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495117
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Strontium bromide hexahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘hexahydrate de bromure de strontium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2850 g/l à 20°C).
Remarques
m.p. 88° (rapidement chauffé), 180° -6H{2}O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-53-9
Formule moléculaire Br2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 355.518
Numéro MDL MFCD00150361
Clé InChI FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
CID PubChem 165644
Nom IUPAC Strontium ; dibromure ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium bromide hexahydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire SrBr2·6H2O
Merck Index 14,8837
Informations sur la solubilité Soluble in water (2850g/L at 20°C).
Poids de la formule 355.53 (247.44 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.386