Learn More
Bromure de strontium anhydre, 99 % (pureté du métal, à l’exclusion du Ba), Ba 0,1 % max., Thermo Scientific Chemicals
203.00€ - 768.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10476-81-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Sr |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.428 |
Numéro MDL | MFCD00049548 |
Clé InChI | YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide |
CID PubChem | 5360351 |
Nom IUPAC | dibromure de strontium |
SMILES | [Br-].[Br-].[Sr+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016791.18 |
50 g |
203.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016791.30 |
250 g |
768.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10476-81-0 | |
247.428 | |
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L | |
5360351 | |
[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Br2Sr | |
MFCD00049548 | |
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide | |
dibromure de strontium |
Spécification
Strontium bromide | |
Anhydrous | |
Blanc | |
(base de métaux à l’exclusion de Ba), Ba 0,1 % max. | |
SrBr2 | |
14,8837 | |
Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether. | |
[Br-].[Br-].[Sr+2] | |
247.428 | |
247.44 | |
Odorless | |
4.216 g/mL |
643°C | |
10476-81-0 | |
Granulaire | |
Br2Sr | |
MFCD00049548 | |
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide | |
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L | |
dibromure de strontium | |
5360351 | |
99% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only