Learn More
Aluminate de strontium, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
114.57€ - 237.18€
Identifiants chimiques
CAS | 12004-37-4 |
---|---|
Formule moléculaire | SrAl2O4 |
Numéro MDL | MFCD00054054 |
Synonyme | strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basisAfficher plus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039647.14 |
25 g |
114.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039647.22 |
100 g |
237.18€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Strontium aluminate acts as a photo luminescent phosphor with long persistence of phosphorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12004-37-4 | |
SrAl2O4 | |
MFCD00054054 | |
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis |
Spécification
Strontium aluminate | |
Poudre maillée de -100 | |
SrAl2O4 | |
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis | |
205.58 |
12004-37-4 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00054054 | |
Slightly soluble in water. | |
3.559 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-455-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante