Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables emballées dans papier / plastique Stripette™, stériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10074450 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
Code produit. 10074450
Marque: Corning™ 4485
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques Corning™ Stripette™ en PS jetables emballées dans du papier/plastique ou individuellement dans du plastique sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment avec le port de gants en latex, car l’emballage réduit l’adhérence électrostatique.
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxiques
  • Sans ESB / EST
  • La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
  • Précision volumétrique de ±2 % à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Longueur (impériale) 10,94 in
Graduations négatives 0,2 ml
Quantité 1000/boîte
Type de pointe Rond
Tolérance ±2%
Type d’emballage Conditionnée individuellement, emballage papier/plastique
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 27,8 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt