Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables en vrac en polystyrène Stripette™, stériles
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène en vrac Corning™ Stripette™ sont idéales pour les applications de manipulation de liquides stériles et non stériles à grande échelle.
167.00€ - 255.00€
Spécification
Précision | ± 2 % |
---|---|
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Type de pointe | Anti-goutte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations négatives | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations négatives | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10420672
![]() ![]() |
Corning™
4010 |
1 ml | 0,2 ml | Jaune |
255.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10574712
![]() ![]() |
Corning™
4020 |
2 ml | 0,2 ml | Vert |
250.33€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10275471
![]() ![]() |
Corning™
4100 |
10 ml | 3 ml | Orange |
231.83€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10633053
![]() ![]() |
Corning™
4250 |
25 ml | 10 ml | Rouge |
170.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10534961
![]() ![]() |
Corning™
4500 |
50 ml | 10 ml | Violet |
167.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10758782
![]() ![]() |
Corning™
4050 |
5 ml | 2,5 ml | Bleu |
220.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
- Non cytotoxiques
- Sans ESB / EST
- La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
- Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
- Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
- Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
- Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
- Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
Specifications
± 2 % | |
Stérile | |
Anti-goutte | |
Pipette sérologique |
PS | |
Oui | |
En vrac | |
Oui |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Pipettes sérologiques jetables en vrac en polystyrène Stripette™, stériles