Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Film de scellage pour plaques de barrettes
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester
Conditionnement:
50 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Couleur | Foil |
| Matériau | Aluminium |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 101 mm |
| Barrière anti-évaporation | Yes |
| Largeur (métrique) | 10 mm |
| À utiliser avec (application) | PCR et stockage |
| Format | 1 x 8 puits (6 barrettes/feuille) |
| Pré-fendu | No |
| Afficher plus |