Learn More
Ansell™ Gants légers en nylon, blancs, String Knits™ série 76-202
Peuvent être portés seuls ou en tant que doublures. Permet une usure plus longue et plus confortable sans points faibles qui pourraient les déchirer ou les fractionner.
40.00€
Spécification
Matériau arrière Nylon
Structure Maille sans coutures
Matériau de la manchette Nylon
Modèle 76-202
Couleur de manchette de gant Blanc
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12636981
Afficher les documents
Ansell™
76202110
11 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12666981
Afficher les documents
Ansell™
76202080
8 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12656981
Afficher les documents
Ansell™
76202070
7 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12626981
Afficher les documents
Ansell™
76202100
10 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12676981
Afficher les documents
Ansell™
76202090
9 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12646981
Afficher les documents
Ansell™
76202060
6 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Pour un usage général et les manipulations délicates
  • Peuvent également être portés comme doublures
  • Sans coutures favorisant les frottements ou les irritations
  • Ambidextres
  • Lavables à 40°C
  • Ne se rétractent pas, ne se raidissent pas, ne perdent pas leur forme
  • Doublure en nylon
  • Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Nylon
Nylon
Blanc
Nylon
Protection mécanique
Maille sans coutures
76-202
Maille
12 paires
76-202