Learn More
Ansell™ Gants légers en nylon Stringknits™ série 76-200
Permettent une utilisation plus longue et plus confortable sans points faibles qui pourraient les déchirer ou les fractionner. Les gants légers en nylon Ansell Edmont™ Stringknits™ série 76-200 peuvent être portés seuls ou comme doublures.
Marque: Ansell™ 76200100
18.54 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bonne protection des produits
- Sans couture pour éviter les frottements ou les irritations
- Ambidextres
- Permettent aux mains de respirer, empêchant ainsi la surchauffe et la transpiration
- Lavable à 40°C sans rétrécissement ni perte de forme
- Doux, confortables, souples et peu pelucheux
- Les applications incluent les manipulations générales, les manipulations délicates et l’assemblage précis de pièces sèches
Spécification
Nylon | |
Nylon | |
Jauge 13 | |
Nylon | |
XL | |
Blanc | |
Nylon | |
Protection mécanique |
Maille sans coutures | |
Blanc | |
Ambidextres | |
Gants légers | |
76-200 | |
Maille | |
12 paires | |
76-200 |